Få mere at vide
m-Toluidine, 99%
Artikelnummer. 10307670 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
1 L
5 L
Emballage:
Glasflaske
Plastiktromle
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10307670 5 mL Glasflaske 5ml
10626172 1 L Glasflaske 1 L
15109203 5 L Plastiktromle 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10307670 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 157870050
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 108-44-1 | C7H9N | 107,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-44-1
Molekylær formel C7H9N
Molekylvægt (g/mol) 107.16
MDL nummer MFCD00007808
InChI nøgle JJYPMNFTHPTTDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-toluidine, 3-toluidine, benzenamine, 3-methyl, 3-aminotoluene, m-methylaniline, m-tolylamine, m-toluidin, m-aminotoluene, m-methylbenzenamine, 3-methylbenzenamine
PubChem CID 7934
IUPAC navn 3-methylanilin
SMIL CC1=CC=CC(N)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Toluidine
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -30,0 °C
Farve Hvid
Tæthed 0.9800g/mL
Kogepunkt 203,0 °C til 204,0 °C
Flammepunkt 86 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4NH2
Brydningsindeks 1,5660 til 1,5680
Mængde 5 mL
Beilstein 12,853
Merck Index 15,9696
Specifik vægtfylde 0.98
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,2 g/100 ml (20 °C). Andre opløseligheder: >50 g/100 ml methanol, >50 g/100 ml ethanol, opløseligt i ether, dmf og fortyndede syrer
Formel vægt 107.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk fast eller flydende