Få mere at vide
m-Toluidine, 99%
Artikelnummer. 11437976
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11437976 1000 g 1000g
11447976 250 g 250g
11457976 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11437976 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14058.0B
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 108-44-1 | C7H9N | 107,16 g/mol
m-toluidin bruges til fremstilling af organiske kemikalier. Det bruges også til fremstilling af forskellige farvestoffer og pigmenter, fotokemikalier, farmaceutiske mellemprodukter.antioxidanter, hærder, accelerator til polymer- og gummiindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
m-toluidin anvendes til fremstilling af organiske kemikalier. Det bruges også til fremstilling af forskellige farvestoffer og pigmenter, fotokemikalier, farmaceutiske mellemprodukter.antioxidanter, hærder, accelerator til polymer- og gummiindustrien.
Opløselighed Opløseligt i vand (2g
/L), (10 g/L ved 25 C).°
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-44-1
Molekylær formel C7H9N
Molekylvægt (g/mol) 107.16
MDL nummer MFCD00007808
InChI nøgle JJYPMNFTHPTTDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-toluidine, 3-toluidine, benzenamine, 3-methyl, 3-aminotoluene, m-methylaniline, m-tolylamine, m-toluidin, m-aminotoluene, m-methylbenzenamine, 3-methylbenzenamine
PubChem CID 7934
IUPAC navn 3-methylanilin
SMIL CC1=CC=CC(N)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Toluidine
Smeltepunkt -30°C
Tæthed 0.992
Kogepunkt 203°C to 204°C
Flammepunkt 85°C (185°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.567
Mængde 1000 g
FN nummer UN1708
Beilstein 635944
Merck Index 14,9536
Opløselighedsinformation Soluble in water (2g/L),(10g/L at 25°C ).
Formel vægt 107.16
Procent renhed 99%