Få mere at vide
m-Toluic hydrazide, 97%
Artikelnummer. p-7043500
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11344424
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L01043.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13050-47-0 | C8H10N2O | 150.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13050-47-0
Molekylær formel C8H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 150.18
MDL nummer MFCD00014760
InChI nøgle XFNNAMBYJSQXKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-toluic acid hydrazide, 3-toluic hydrazide, m-toluic hydrazide, m-toluohydrazide, 3-methylbenzoylhydrazide, 3-methyl-benzoylhydrazide, benzoylhydrazine, m-methyl, 3-methyl-benzoic acid hydrazide, benzoic acid, 3-methyl-, hydrazide, 3-methylbenzenecarbohydrazide
PubChem CID 83082
IUPAC navn 3-methylbenzohydrazid
SMIL CC1=CC=CC(=C1)C(=O)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Toluic hydrazide
Smeltepunkt 94°C to 98°C
Mængde 5 g
Beilstein 2045125
Formel vægt 150.18
Procent renhed 97%