Få mere at vide
m-Toluichydrazid, 97%
Artikelnummer. 11354424
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11354424 25 g 25g
11344424 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354424 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01043.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 13050-47-0 | C8H10N2O | 150,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13050-47-0
Molekylær formel C8H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 150.18
MDL nummer MFCD00014760
InChI nøgle XFNNAMBYJSQXKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-toluic acid hydrazide, 3-toluic hydrazide, m-toluic hydrazide, m-toluohydrazide, 3-methylbenzoylhydrazide, 3-methyl-benzoylhydrazide, benzoylhydrazine, m-methyl, 3-methyl-benzoic acid hydrazide, benzoic acid, 3-methyl-, hydrazide, 3-methylbenzenecarbohydrazide
PubChem CID 83082
IUPAC navn 3-methylbenzohydrazid
SMIL CC1=CC=CC(=C1)C(=O)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Toluic hydrazide
Smeltepunkt 94 °C til 98 °C
Mængde 25 g
Beilstein 2045125
Formel vægt 150.18
Procent renhed 97%