Få mere at vide
m-Toluic acid, 99%
Artikelnummer. 11434854
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434854 250 g 250g
11424854 1000 g 1000g
11444854 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434854 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13785.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 99-04-7 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
m-toluinsyre anvendes til fremstilling af N,N-dimethylformamid, toluenformylchlorid og toluennitril mv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser m-toluinsyre anvendes til fremstilling af N,N-dimethylformamid, toluenformylchlorid og
toluennitril mv.
Opløselighed Opløselig i alkohol og ether
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares væk fra uforenelige materialer såsom oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-04-7
Molekylær formel C8H8O2
Molekylvægt (g/mol) 136.15
MDL nummer MFCD00002523
InChI nøgle GPSDUZXPYCFOSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-toluic acid, m-toluylic acid, 3-toluic acid, benzoic acid, 3-methyl, meta-toluic acid, m-methylbenzoic acid, beta-methylbenzoic acid, 3-methyl-benzoic acid, beta-bethylbenzoic acid, unii-1ua7k8eext
PubChem CID 7418
ChEBI CHEBI:10589
IUPAC navn 3-methylbenzoesyre
SMIL CC1=CC=CC(=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Toluic acid
Smeltepunkt 108°C to 110°C
Tæthed 1.05
Kogepunkt 263°C
Flammepunkt 150°C (302°F)
Mængde 250 g
Beilstein 970526
Merck Index 14,9535
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol and ether.
Formel vægt 136.15
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • m-Toluic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: m-Toluic acid