Få mere at vide
m-Toluic acid, 99%
Artikelnummer. 10573111 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10573111 5 g Glasflaske 5g
10294850 100 g Plastflaske 100g
10234810 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10573111 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 139050050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 99-04-7 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-04-7
Molekylær formel C8H8O2
Molekylvægt (g/mol) 136.15
MDL nummer MFCD00002523
InChI nøgle GPSDUZXPYCFOSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-toluic acid, m-toluylic acid, 3-toluic acid, benzoic acid, 3-methyl, meta-toluic acid, m-methylbenzoic acid, beta-methylbenzoic acid, 3-methyl-benzoic acid, beta-bethylbenzoic acid, unii-1ua7k8eext
PubChem CID 7418
ChEBI CHEBI:10589
IUPAC navn 3-methylbenzoesyre
SMIL CC1=CC=CC(=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Toluic acid
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 108°C to 112°C
Farve Beige-gul til gul
Tæthed 1.05
Kogepunkt 263°C
Flammepunkt 150°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4CO2H
Mængde 5 g
Beilstein 09, 475
Merck Index 14, 9535
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 136.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk fast stof