Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | m-Toluic acid |
| Navn note | 99% |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 108 °C til 112 °C |
| Farve | Beige-gul til gul |
| Tæthed | 1.05 |
| Kogepunkt | 263 °C |
| Flammepunkt | 150 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Vis mere |