Få mere at vide
m-toluamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7027579
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11415897
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24442.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 618-47-3 | C8H9NO | 135.166 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 618-47-3
Molekylær formel C8H9NO
Molekylvægt (g/mol) 135.166
MDL nummer MFCD00007990
InChI nøgle WGRPQCFFBRDZFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-toluamide, benzamide, 3-methyl, m-methylbenzamide, 3-methyl-benzamide, benzamide, 3-methyl-9ci, meta-toluamide, 3-methylbenzamide, acmc-1b8qe, 3-methylbenzenecarboximidic acid
PubChem CID 69253
IUPAC navn 3-methylbenzamid
SMIL CC1=CC=CC(=C1)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Toluamide
Smeltepunkt 93°C to 96°C
Mængde 25 g
Beilstein 1857374
Formel vægt 135.17
Procent renhed 99%