Få mere at vide
m-Toluamid, 99%
Artikelnummer. 11425897
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11425897 100 g 100g
11415897 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11425897 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24442.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 618-47-3 | C8H9NO | 135,166 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 618-47-3
Molekylær formel C8H9NO
Molekylvægt (g/mol) 135.166
MDL nummer MFCD00007990
InChI nøgle WGRPQCFFBRDZFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-toluamide, benzamide, 3-methyl, m-methylbenzamide, 3-methyl-benzamide, benzamide, 3-methyl-9ci, meta-toluamide, 3-methylbenzamide, acmc-1b8qe, 3-methylbenzenecarboximidic acid
PubChem CID 69253
IUPAC navn 3-methylbenzamid
SMIL CC1=CC=CC(=C1)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Toluamide
Smeltepunkt 93 °C til 96 °C
Mængde 100 g
Beilstein 1857374
Formel vægt 135.17
Procent renhed 99%