Få mere at vide
m-Tolualdehyde, 97%, stab. with 0.1% hydroquinone
Artikelnummer. 11468196
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11468196 100 g 100g
11448196 5 g 5g
11458196 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468196 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15313.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 620-23-5 | C8H8O | 120.151 g/mol
m-Tolualdehyd bruges som duftstof i fødevarer og kosmetik. Det bruges også som et reagens i fremstillingen af en lang række farmaceutiske forbindelser såsom anti-inflammatoriske midler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
m-Tolualdehyd bruges som duftstof i fødevarer og kosmetik. Det bruges også som et reagens i fremstillingen af en lang række farmaceutiske forbindelser såsom anti-inflammatoriske midler.
Opløselighed Ikke blandbar
i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 620-23-5
Molekylær formel C8H8O
Molekylvægt (g/mol) 120.151
MDL nummer MFCD00003374
InChI nøgle OVWYEQOVUDKZNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-tolualdehyde, benzaldehyde, 3-methyl, m-methylbenzaldehyde, 3-tolylaldehyde, 3-tolualdehyde, m-tolyl aldehyde, m-toluylaldehyde, 3-methyl-benzaldehyd, unii-owh6650c4y, 3-methyl benzaldehyde
PubChem CID 12105
ChEBI CHEBI:28476
IUPAC navn 3-methylbenzaldehyd
SMIL CC1=CC=CC(=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Tolualdehyde
Navn note stabilized with 0.1% hydroquinone
Tæthed 1.02
Kogepunkt 198°C to 200°C
Flammepunkt 78°C (172°F)
Lugt Almond-like
Brydningsindeks 1.541
Mængde 100 g
Beilstein 741964
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
Formel vægt 120.15
Procent renhed 97%