Få mere at vide
m-Phenetidine, 98%
Artikelnummer. 10377220 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10377220
Brand: Thermo Scientific Acros 186720250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 621-33-0 | C8H11NO | 137.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 621-33-0
Molekylær formel C8H11NO
Molekylvægt (g/mol) 137.18
MDL nummer MFCD00007785
InChI nøgle WEZAHYDFZNTGKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-phenetidine, benzenamine, 3-ethoxy, m-ethoxyaniline, 3-ethoxybenzenamine, unii-xe9kkl972r, ccris 4696, xe9kkl972r, 3-ethoxyphenylamine, 3-ethoxy aniline, 3-ethoxy-phenylamine
PubChem CID 12120
IUPAC navn 3-ethoxyanilin
SMIL CCOC1=CC=CC(N)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Phenetidine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Brun
Tæthed 1.0300g/mL
Kogepunkt 248.0°C
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5OC6H4NH2
Brydningsindeks 1.5650 to 1.5670
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 1.03
Formel vægt 137.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske