Få mere at vide
m-Cymene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Isopropyltoluene (m-Cymol) |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14/c1-8(2)10-6-4-5-9(3)7-10/h4-8H,1-3H3 |
| Formel vægt | 134.11 |