missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

m-Chloro Hippuric Acid, TRC

Artikelnummer. 30366909
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30366909 10 g
30353182 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30366909 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36655510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 57728-59-3
Molekylær formel C9H8ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 213.62
Synonym (3-Chlorobenzoylamino)acetic Acid, N-(3-Chlorobenzoyl)glycine, NSC 201882, m-Chlorohippuric Acid, N-(3-Chlorobenzoyl)glycine
IUPAC navn 2-[(3-chlorobenzoyl)amino]acetic acid
SMIL OC(=O)CNC(=O)c1cccc(Cl)c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale m-Chloro Hippuric Acid
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H8ClNO3/c10-7-3-1-2-6(4-7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5H2,(H,11,14)(H,12,13)
Formel vægt 213.0193
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.