CAS RN 57728-59-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
m-Chloro Hippuric Acid, TRC
CAS: 57728-59-3 Molekylær formel: C9H8ClNO3 Molekylvægt (g/mol): 213.62 Synonym: (3-Chlorobenzoylamino)acetic Acid,N-(3-Chlorobenzoyl)glycine,NSC 201882,m-Chlorohippuric Acid,N-(3-Chlorobenzoyl)glycine IUPAC navn: 2-[(3-chlorobenzoyl)amino]acetic acid SMIL: OC(=O)CNC(=O)c1cccc(Cl)c1