Få mere at vide
m-Bromotoluen, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11438374 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
11438374 10 g
1 options
Artikelnummer. 11438374 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0521077610
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Bromotoluene
CAS 591-17-3
Molekylær formel C7H7Br
MDL nummer MFCD00000085
Mængde 10 g
Synonym 3-bromotoluene, m-bromotoluene, 3-methylbromobenzene, benzene, 1-bromo-3-methyl, m-tolyl bromide, toluene, m-bromo, 5-bromotoluene, 3-bromo-1-methylbenzene, m-methylbromobenzene, 3-methyl-1-bromobenzene
InChI nøgle WJIFKOVZNJTSGO-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=CC(Br)=C1
IUPAC navn 1-brom-3-methylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 171.04
PubChem CID 11560
Formel vægt 171.04