Få mere at vide
m-Anisidin, 99%
Artikelnummer. 15710789 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
250ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15710789 250 mL 250ml
10335880 5 mL 5ml
10606482 100 mL 100ml
10637354 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15710789 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 104822500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 536-90-3 | C7H9NO | 123,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 536-90-3
Molekylær formel C7H9NO
Molekylvægt (g/mol) 123.15
MDL nummer MFCD00007783
InChI nøgle NCBZRJODKRCREW-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-anisidine, 3-aminoanisole, m-methoxyaniline, 3-methoxybenzenamine, 3-anisidine, m-aminoanisole, benzenamine, 3-methoxy, m-anisylamine, 1-amino-3-methoxybenzene, unii-jxa144kx2i
PubChem CID 10824
IUPAC navn 3-methoxyanilin
SMIL COC1=CC=CC(=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Anisidine
Navn note 99%
Farve Gul til Brun
Tæthed 1.1020g/mL
Kogepunkt 250 °C til 251 °C
Flammepunkt 126 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OC6H4NH2
Brydningsindeks 1,5800 til 1,582
Mængde 250 mL
Beilstein 13,404
Merck Index 14,667
Specifik vægtfylde 1.102
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 18 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i syrer, opløselig i alkohol, diethylether, acetone og benzen
Formel vægt 123.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske