Få mere at vide
m-anisidin, 98%
Artikelnummer. 11469752
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11469752 250 g 250g
11459752 50 g 50g
11449752 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11469752 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10815.30
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 536-90-3 | C7H9NO | 123,155 g/mol
Den usædvanligt store mængde dibromprodukt produceret ved bromering af m-anisidin kan tilskrives de to dobbeltaktiverede positioner. Den bedste enantioselektivitet på 97 % ee blev observeret for reaktionen af m-anisidin i organokatalytisk asymmetrisk tre-komponent ringslutning af kanelaldehyder og primære aminer med 1,3-dicarbonylforbindelser. Evidens for kontrol af 2. harmoniske generations aktiviteter fra røntgenkrystalstrukturerne af komplekserne af l-vinsyre med m-anisidin og p-toluidin blev bestemt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Den usædvanligt store mængde dibromprodukt, der produceres ved bromering af m-anisidin, kan tilskrives de to dobbeltaktiverede positioner. Den bedste enantioselektivitet på 97 % ee blev observeret for reaktionen af m-anisidin i organokatalytisk asymmetrisk tre-komponent ringslutning af kanelaldehyder og primære aminer med 1,3-dicarbonylforbindelser. Evidens for kontrol af 2. harmoniske generations aktiviteter fra røntgenkrystalstrukturerne af komplekserne af l-vinsyre med m-anisidin og p-toluidin blev bestemt.
Opløselighed Opløseligt i
vand (18g/L).
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 536-90-3
Molekylær formel C7H9NO
Molekylvægt (g/mol) 123.155
MDL nummer MFCD00007783
InChI nøgle NCBZRJODKRCREW-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-anisidine, 3-aminoanisole, m-methoxyaniline, 3-methoxybenzenamine, 3-anisidine, m-aminoanisole, benzenamine, 3-methoxy, m-anisylamine, 1-amino-3-methoxybenzene, unii-jxa144kx2i
PubChem CID 10824
IUPAC navn 3-methoxyanilin
SMIL COC1=CC=CC(=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Anisidine
Smeltepunkt -1 °C
Tæthed 1.101
Kogepunkt 250 °C til 251 °C
Flammepunkt 126 °C (258 °F)
Lugt Karakteristik
Brydningsindeks 1.581
Mængde 250 g
FN nummer UN2431
Beilstein 386119
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,667
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (18g/L).
Formel vægt 123.16
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • m-Anisidine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: m-Anisidine