Få mere at vide
m-anisidin, 98%
Beskrivelse
Den usædvanligt store mængde dibromprodukt produceret ved bromering af m-anisidin kan tilskrives de to dobbeltaktiverede positioner. Den bedste enantioselektivitet på 97 % ee blev observeret for reaktionen af m-anisidin i organokatalytisk asymmetrisk tre-komponent ringslutning af kanelaldehyder og primære aminer med 1,3-dicarbonylforbindelser. Evidens for kontrol af 2. harmoniske generations aktiviteter fra røntgenkrystalstrukturerne af komplekserne af l-vinsyre med m-anisidin og p-toluidin blev bestemt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Den usædvanligt store mængde dibromprodukt, der produceres ved bromering af m-anisidin, kan tilskrives de to dobbeltaktiverede positioner. Den bedste enantioselektivitet på 97 % ee blev observeret for reaktionen af m-anisidin i organokatalytisk asymmetrisk tre-komponent ringslutning af kanelaldehyder og primære aminer med 1,3-dicarbonylforbindelser. Evidens for kontrol af 2. harmoniske generations aktiviteter fra røntgenkrystalstrukturerne af komplekserne af l-vinsyre med m-anisidin og p-toluidin blev bestemt.
Opløselighed Opløseligt i
vand (18g/L).
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | m-Anisidine |
| Smeltepunkt | -1 °C |
| Tæthed | 1.101 |
| Kogepunkt | 250 °C til 251 °C |
| Flammepunkt | 126 °C (258 °F) |
| Lugt | Karakteristik |
| Brydningsindeks | 1.581 |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN2431 |
| Beilstein | 386119 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- m-Anisidine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: m-Anisidine