Få mere at vide
m-Anisidine, 98%
Artikelnummer. 11449752
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11449752
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10815.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 536-90-3 | C7H9NO | 123.155 g/mol
Den usædvanligt store mængde dibromprodukt produceret ved bromering af m-anisidin kan tilskrives de to dobbeltaktiverede positioner. Den bedste enantioselektivitet på 97 % ee blev observeret for reaktionen af m-anisidin i organokatalytisk asymmetrisk tre-komponent ringslutning af kanelaldehyder og primære aminer med 1,3-dicarbonylforbindelser. Evidens for kontrol af 2. harmoniske generations aktiviteter fra røntgenkrystalstrukturerne af komplekserne af l-vinsyre med m-anisidin og p-toluidin blev bestemt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Den usædvanligt store mængde dibromprodukt, der produceres ved bromering af m-anisidin, kan tilskrives de to dobbeltaktiverede positioner. Den bedste enantioselektivitet på 97 % ee blev observeret for reaktionen af m-anisidin i organokatalytisk asymmetrisk tre-komponent ringslutning af kanelaldehyder og primære aminer med 1,3-dicarbonylforbindelser. Evidens for kontrol af 2. harmoniske generations aktiviteter fra røntgenkrystalstrukturerne af komplekserne af l-vinsyre med m-anisidin og p-toluidin blev bestemt.
Opløselighed Opløseligt i
vand (18g/L).
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 536-90-3
Molekylær formel C7H9NO
Molekylvægt (g/mol) 123.155
MDL nummer MFCD00007783
InChI nøgle NCBZRJODKRCREW-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-anisidine, 3-aminoanisole, m-methoxyaniline, 3-methoxybenzenamine, 3-anisidine, m-aminoanisole, benzenamine, 3-methoxy, m-anisylamine, 1-amino-3-methoxybenzene, unii-jxa144kx2i
PubChem CID 10824
IUPAC navn 3-methoxyanilin
SMIL COC1=CC=CC(=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Anisidine
Smeltepunkt -1°C
Tæthed 1.101
Kogepunkt 250°C to 251°C
Flammepunkt 126°C (258°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.581
Mængde 1000 g
FN nummer UN2431
Beilstein 386119
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,667
Opløselighedsinformation Soluble in water(18g/L).
Formel vægt 123.16
Procent renhed 98%