Få mere at vide
m-Anisinsyre, 98%
Artikelnummer. 15780809 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15780809 100 g Plastflaske 100g
10512171 25 g Plastflaske 25g
10380544 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15780809 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 152471000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Læg i indkøbskurv
CAS: 586-38-9 | C8H8O3 | 152,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 586-38-9
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00002499
InChI nøgle XHQZJYCNDZAGLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-anisic acid, m-methoxybenzoic acid, benzoic acid, 3-methoxy, 3-anisic acid, meta-anisic acid, 3-methoxy-benzoic acid, unii-e2i36fh6qz, m-methylsalicylic acid, e2i36fh6qz, chembl22425
PubChem CID 11461
IUPAC navn 3-methoxybenzoesyre
SMIL COC1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale m-Anisic acid
Smeltepunkt 103,0 °C til 108,0 °C
Farve Beige-gul til hvid
Kogepunkt 170,0 °C til 172,0 °C (10,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3OC6H4CO2H
Mængde 100 g
Beilstein 10, 137
Formel vægt 152.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver