Få mere at vide
m-Anisaldehyde, 97%
Artikelnummer. 10113210 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10113210 25 mL Glasflaske 25ml
10275770 100 mL Glasflaske 100ml
11934791 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10113210 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 156760250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 591-31-1 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 591-31-1
Molekylær formel C8H8O2
Molekylvægt (g/mol) 136.15
InChI nøgle WMPDAIZRQDCGFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-anisaldehyde, 3-anisaldehyde, benzaldehyde, 3-methoxy, m-methoxybenzaldehyde, metamethoxybenzaldehyde, 3-methoxy-benzaldehyde, unii-8zao7s0ivh, ccris 960, meta-anisaldehyde, 8zao7s0ivh
PubChem CID 11569
IUPAC navn 3-methoxybenzaldehyd
SMIL COC1=CC=CC(=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Anisaldehyde
Farve Gul
Tæthed 1.1190g/mL
Kogepunkt 143.0°C (50.0 mmHg)
Flammepunkt 110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OC6H4CHO
Brydningsindeks 1.5500 to 1.5540
Mængde 25 mL
Beilstein 08,59
Specifik vægtfylde 1.119
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Formel vægt 136.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • m-Anisaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.