Få mere at vide
m-acetotoluidid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10493925 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10493925 5 g Glasflaske 5g
10187273 25 g Glasflaske 25g
10278703 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10493925 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 391300050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 537-92-8
Molekylær formel C9H11NO
Molekylvægt (g/mol) 149.19
MDL nummer MFCD00014962
InChI nøgle ALMHSXDYCFOZQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-methylacetanilide, n-acetyl-m-toluidine, m-acetotoluidide, 3-methylacetanilide, n-3-methylphenyl acetamide, m-acetotoluide, 3-acetamidotoluene, n-m-tolylacetamide, m-methylacetanilide, aceto-m-aminotoluene
PubChem CID 10843
IUPAC navn N-(3-methylphenyl)acetamid
SMIL CC1=CC(=CC=C1)NC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Acetotoluidide
Smeltepunkt 65 °C til 67 °C
Kogepunkt 303 °C
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4NHC(O)CH3
Mængde 5 g
Merck Index 15, 72
Formel vægt 149.19
compliance-icons
Produktidentifikator
  • m-Acetotoluidide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.