Få mere at vide
Invitrogen™ Lyseringsopløsning, fuldblodslyseringsopløsning
Lyseringsopløsning, fuldblodslyseringsopløsning
Brand: Invitrogen™ GAS010S100
Beskrivelse
Invitrogen Cal-Lyse™ er en lyseringsopløsning formuleret til at muliggøre lysis af erytrocytter i prøver af antikoaguleret humant perifert blod. Invitrogen Cal-Lyse™ lyseringsopløsning er beregnet til at blive brugt som en hjælp til optælling af leukocytter, der er blevet farvet med monoklonale antistoffer til flowcytometrisk analyse.Se en valgvejledning for alle cellelyse- og konserveringsopløsninger og produkter relateret til prøvefiksering og permeablisering, blokerende reagenser og information om brugen af Dynabeads™ til celleisolering.
Tekniske data
Opbevares ved stuetemperatur. |
|
Cellelysebuffer | |
100 mL |
100 mL | |
Stuetemperatur | |
Lyseringsopløsning for fuldblod |
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.