Få mere at vide
Invitrogen™ Lyseringsopløsning, fuldblodslyseringsopløsning
Volumen (metrisk):
25 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Invitrogen Cal-Lyse™ er en lyseringsopløsning formuleret til at muliggøre lysis af erytrocytter i prøver af antikoaguleret humant perifert blod. Invitrogen Cal-Lyse™ lyseringsopløsning er beregnet til at blive brugt som en hjælp til optælling af leukocytter, der er blevet farvet med monoklonale antistoffer til flowcytometrisk analyse.
Se en valgvejledning for alle cellelyse- og konserveringsopløsninger og produkter relateret til prøvefiksering og permeablisering, blokerende reagenser og information om brugen af Dynabeads™ til celleisolering.
Se en valgvejledning for alle cellelyse- og konserveringsopløsninger og produkter relateret til prøvefiksering og permeablisering, blokerende reagenser og information om brugen af Dynabeads™ til celleisolering.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Mængde | 25 mL |
| Volumen (metrisk) | 25 ml |
| Reagenstype | Fuldblodslysebuffer |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Til brug med (applikation) | Flowcytometri |
| Produkttype | Lyseringsopløsning for fuldblod |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.