missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Lyral, mixture of isomers, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lyral (mixture of isomers) |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22O2/c1-13(2,15)9-3-4-11-5-7-12(10-14)8-6-11/h5,10,12,15H,3-4,6-9H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 210.162 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?