missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
LY450108, MedChemExpress
Beskrivelse
LY450108 is a potent AMPA receptor potentiator. LY450108 has the potential for depression and Parkinson's disease research.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | LY450108 |
| CAS | 376594-67-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H22F2N2O3S |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (126.12 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (2.52 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | FC1=CC(F)=CC(C(NC2=CC=C([C@@H](C)CNS(C(C)C)(=O)=O)C=C2)=O)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 396.45 |
| Formel vægt | 396.45 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?