missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
LY3502970, MedChemExpress
Beskrivelse
LY3502970 (GLP-1 receptor agonist 1) is a GLP-1 receptor agonist extracted from patent WO2018056453A1, Compound 67.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | LY3502970 |
| CAS | 2212020-52-3 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C48H48F2N10O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | GLP-1 receptor agonist 1 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (141.57 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C[C@@H]1[C@](N2C3=CC=C([C@]4([H])CC(C)(OCC4)C)C=C3C=C2C(N5[C@H](C6=C(N7C(N(C8=CC=C(N(N=C9)C)C9=C8F)C=C7)=O)N(C%10=CC(C)=C(C(C)=C%10)F)N=C6CC5)C)=O)(C(N%11)=NOC%11=O)C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 882.96 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?