missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

LY341495, MedChemExpress

Artikelnummer. 16440628
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16440628 5 mg 5mg
16443766 25 mg -
16428188 10 mg -
16400366 2 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16440628 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY70059

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress LY341495 is a metabotropic glutamate receptor (mGluR) antagonist with IC50s of 21 nM, 14 nM, 7.8 μM, 8.2 μM, 170 nM, 990 nM, 22 μM for mGlu2, mGlu3, mGlu1a, mGlu5a, mGlu8, mGlu7, and mGlu4 receptors, respectively.

LY341495 is a metabotropic glutamate receptor (mGluR) antagonist with IC50s of 21 nM, 14 nM, 7.8 μM, 8.2 μM, 170 nM, 990 nM, 22 μM for mGlu2, mGlu3, mGlu1a, mGlu5a, mGlu8, mGlu7, and mGlu4 receptors, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale LY341495
CAS 201943-63-7
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H19NO5
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 6 mg/mL (16.98 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)[C@@H]1[C@H](C1)[C@@](N)(CC2C3=C(C=CC=C3)OC4=C2C=CC=C4)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 353.37
Formel vægt 353.37
Procent renhed 98.02%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.