Få mere at vide
LY334370, MedChemExpress
Artikelnummer. 16463798
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16463798 10 mg
16460177 50 mg
16452866 25 mg
16416527 5 mg
16414856 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16463798 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY103107
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress LY334370 is a selective 5-HT1F receptor agonist with a Ki of 1.6 nM.
LY334370 is a selective 5-HT1F receptor agonist with a Ki of 1.6 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale LY334370
CAS 182563-08-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H22FN3O
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 55.5 mg/mL (157.93 mM)
SMIL O=C(C1=CC=C(F)C=C1)NC2=CC3=C(C=C2)NC=C3C4CCN(C)CC4
Molekylvægt (g/mol) 351.42
Formel vægt 351.42
Procent renhed 99.8%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation