Få mere at vide
LY310762, MedChemExpress
Beskrivelse
LY310762 is a 5-HT1D receptor antagonist with Ki of 249 nM, having a weaker affinity for 5-HT1B receptor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | LY310762 |
| CAS | 192927-92-7 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H28ClFN2O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 18.33 mg/mL (42.53 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1N(CCN2CCC(C(C3=CC=C(F)C=C3)=O)CC2)C4=C(C=CC=C4)C1(C)C.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 430.94 |
| Formel vægt | 430.94 |
| Vis mere |