Få mere at vide
LY3009120, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200095843
Encompass_Preferred
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. 16491457
Brand: Medchem Express HY1255850mg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress LY3009120 (DP-4978) is a pan RAF inhibitor which inhibits BRAFV600E, BRAFWT and CRAFWT with IC50s of 5.8, 9.1 and 15 nM, respectively.
LY3009120 (DP-4978) is a pan RAF inhibitor which inhibits BRAFV600E, BRAFWT and CRAFWT with IC50s of 5.8, 9.1 and 15 nM, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale LY3009120
CAS 1454682-72-4
Farve Earth Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H29FN6O
Mængde 50 mg
Synonym DP-4978
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 38 mg/mL (89.51 mM)
SMIL O=C(NC1=CC(C2=CC3=CN=C(NC)N=C3N=C2C)=C(C)C=C1F)NCCC(C)(C)C
Molekylvægt (g/mol) 424.51
Formel vægt 424.51
Procent renhed 98.66%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.