missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
LY2922470, MedChemExpress
Beskrivelse
LY2922470 is a potent, selective and orally available agonist of the G protein-coupled receptor 40 (GPR40), with EC50s of 7 nM, 1 nM and 3 nM for human GPR40, mouse GPR40 and rat GPR40, respectively. LY2922470 reduces glucose levels along with significant increases in insulin and GLP-1, is potential for the treatment of type 2 diabetes mellitus (T2DM).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | LY2922470 |
| CAS | 1423018-12-5 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C28H29NO4S |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 125 mg/mL (262.83 mM) |
| SMIL | COC1=C(N(CC2=CC=C(COC3=CC=C([C@@H](C#CC)CC(O)=O)C=C3)S2)CCC4)C4=CC=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 475.6 |
| Formel vægt | 475.6 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?