missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

LY2874455, MedChemExpress

Artikelnummer. 16486156
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16486156 100 mg
16478327 5 mg
16425638 10 mg
16401807 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16486156 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13304

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress LY2874455 is a pan-FGFR inhibitor with IC50s of 2.8, 2.6, 6.4, 6 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3, FGFR4, respectively.

LY2874455 is a pan-FGFR inhibitor with IC50s of 2.8, 2.6, 6.4, 6 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3, FGFR4, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale LY2874455
CAS 1254473-64-7
Farve Pink
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H19Cl2N5O2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (112.53 mM; Need ultrasonic)
SMIL ClC1=CN=CC(Cl)=C1[C@@H](C)OC2=CC=C(NN=C3/C=C/C4=CN(CCO)N=C4)C3=C2
Molekylvægt (g/mol) 444.31
Formel vægt 444.31
Procent renhed 97.23%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.