Få mere at vide
LY2795050, MedChemExpress
Beskrivelse
LY2795050 is a novel selective κ-opioid Receptor (KOR) antagonist (IC50=0.72 nM) and has the potential as a PET tracer to image KOR in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | LY2795050 |
| CAS | 1346133-08-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H22ClN3O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (122.58 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(N)C1=CC=C(OC2=CC=C(CN3[C@H](C4=CC=CN=C4)CCC3)C=C2)C(Cl)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 407.89 |
| Formel vægt | 407.89 |
| Vis mere |