Få mere at vide
LY2794193, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477647
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16477647 5 mg
16451147 50 mg
16435676 100 mg
16424898 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16477647 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY119243
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress LY2794193 is a highly potent and selective mGlu3 receptor agonist (hmGlu3 Ki=0.927 nM,EC50=0.47 nM; hmGlu2 Ki=412 nM,EC50=47.5 nM).
LY2794193 is a highly potent and selective mGlu3 receptor agonist (hmGlu3 Ki=0.927 nM,EC50=0.47 nM
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale LY2794193
CAS 2173037-97-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H18N2O6
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 3.33 mg/mL (9.96 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (5.98 mM; ultrasonic and adjust pH to 14 with NaOH)
SMIL O=C([C@@]1(N)[C@]2([H])[C@@H](C(O)=O)[C@]2([H])[C@@H](NC(C3=CC=CC(OC)=C3)=O)C1)O
Molekylvægt (g/mol) 334.32
Formel vægt 334.32
Procent renhed 95.46%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation