Få mere at vide
LY223982, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487407
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16487407 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16487407 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112737
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress LY223982 is a potent and specific inhibitor of leukotriene B4 receptor, with an IC50 of 13.2 nM against [3H]LTB4 binding to LTB4 receptor.
LY223982 is a potent and specific inhibitor of leukotriene B4 receptor, with an IC50 of 13.2 nM against [3H]LTB4 binding to LTB4 receptor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale LY223982
CAS 117423-74-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C30H30O7
Mængde 5 mg
Synonym CGS23131 SKF107324
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (198.98 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)CCC1=CC(C(C2=CC=CC(C(O)=O)=C2)=O)=CC=C1OCCCC/C=C/C3=CC=C(OC)C=C3
Molekylvægt (g/mol) 502.56
Formel vægt 502.56
Procent renhed 97.02%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation