Få mere at vide
LY2109761, MedChemExpress
Beskrivelse
LY2109761 is an orally active, selective TGF-β receptor type I/II inhibitor with Kis of 38 nM and 300 nM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | LY2109761 |
| CAS | 700874-71-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H27N5O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (56.62 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | N12N=C(C(C3=C4C=CC(OCCN5CCOCC5)=CC4=NC=C3)=C1CCC2)C6=NC=CC=C6 |
| Molekylvægt (g/mol) | 441.52 |
| Formel vægt | 441.52 |
| Vis mere |