Få mere at vide
LY2090314, MedChemExpress
Beskrivelse
LY2090314 is a potent inhibitor of glycogen synthase kinase-3 (GSK-3) with IC50 values of 1.5 nM and 0.9 nM for GSK-3α and GSK-3β, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | LY2090314 |
| CAS | 603288-22-8 |
| Farve | Reddish Brown |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C28H25FN6O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (48.78 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMIL | O=C(C(C1=CN2CCN(C(N3CCCCC3)=O)CC4=CC(F)=CC1=C42)=C5C6=CN=C7C=CC=CN76)NC5=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 512.53 |
| Formel vægt | 512.53 |
| Vis mere |