Få mere at vide
LY-411575, MedChemExpress
Beskrivelse
LY-411575 is a potent γ-secretase inhibitor with IC50 of 0.078 nM/0.082 nM (membrane/cell-based), and also inhibits Notch S3 cleavage with IC50 of 0.39 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | LY-411575 |
| CAS | 209984-57-6 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H23F2N3O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (69.51 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1[C@@H](NC([C@@H](NC([C@H](C2=CC(F)=CC(F)=C2)O)=O)C)=O)C3=CC=CC=C3C(C=CC=C4)=C4N1C |
| Molekylvægt (g/mol) | 479.48 |
| Formel vægt | 479.48 |
| Vis mere |