Få mere at vide
LY-411575 isomer 1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16421939
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16421939 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16421939 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY50752A
MedChemExpress LY-411575 isomer 1 is an isomer of LY411575, which is a potent γ-secretase inhibitor.
LY-411575 isomer 1 is an isomer of LY411575, which is a potent γ-secretase inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale LY-411575 isomer 1
CAS 209984-58-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H23F2N3O4
Mængde 1 mg
SMIL C[C@H](NC([C@H](O)C1=CC(F)=CC(F)=C1)=O)C(N[C@H](C(N2C)=O)C3=CC=CC=C3C4=C2C=CC=C4)=O
Molekylvægt (g/mol) 479.48
Formel vægt 479.48
Procent renhed 99.51%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration