Få mere at vide
LY 344864 S-enantiomer, MedChemExpress
Artikelnummer. 16430206
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16430206 2 mg
16428517 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16430206 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13788A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress LY 344864 S-enantiomer is the S-enantiomer of LY344864. LY344864 is a 5-HT1F receptor agonist.
LY 344864 S-enantiomer is the S-enantiomer of LY344864. LY344864 is a 5-HT1F receptor agonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale LY 344864 S-enantiomer
CAS 186544-27-4
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H22FN3O
Mængde 2 mg
SMIL O=C(NC1=CC2=C(NC3=C2C[C@@H](N(C)C)CC3)C=C1)C4=CC=C(F)C=C4
Molekylvægt (g/mol) 351.42
Formel vægt 351.42
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid