missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

LY 344864 racemate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16495858
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16495858 10 mg
16438517 5 mg
16406336 100 mg
16402017 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16495858 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13788C

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress LY 344864 racemate is a 5-HT1F receptor agonist extracted from patent US 5708187 A.

LY 344864 racemate is a 5-HT1F receptor agonist extracted from patent US 5708187 A.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale LY 344864 racemate
CAS 186543-64-6
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H22FN3O
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 11 mg/mL (31.30 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC1=CC2=C(NC3=C2CC(N(C)C)CC3)C=C1)C4=CC=C(F)C=C4
Molekylvægt (g/mol) 351.42
Formel vægt 351.42
Procent renhed 96.82%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.