missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

LY 344864, MedChemExpress

Artikelnummer. 16492007
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16492007 50 mg 50mg
16485858 10 mg -
16418517 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16492007 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13788

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress LY 344864 is a selective receptor agonist with an affinity of 6 nM (Ki) at the recently cloned 5-HT1F receptor.

LY 344864 is a selective receptor agonist with an affinity of 6 nM (Ki) at the recently cloned 5-HT1F receptor.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale LY 344864
CAS 186544-26-3
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H22FN3O
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (284.56 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC1=CC2=C(NC3=C2C[C@H](N(C)C)CC3)C=C1)C4=CC=C(F)C=C4
Molekylvægt (g/mol) 351.42
Formel vægt 351.42
Procent renhed 98.93%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.