Få mere at vide
LY-2584702 tosylate salt, MedChemExpress
Beskrivelse
LY-2584702 tosylate salt is a selective ATP competitive inhibitor of p70S6K with an IC50 of 4 nM. In S6K1 enzyme assay, the IC50 of LY-2584702 is 2 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | LY-2584702 tosylate salt |
| CAS | 1082949-68-5 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C28H27F4N7O3S |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 10.25 mg/mL (16.60 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | CN1C=C(C2=CC=C(F)C(C(F)(F)F)=C2)N=C1C3CCN(C4=C5C(NN=C5)=NC=N4)CC3.O=S(C6=CC=C(C)C=C6)(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 617.62 |
| Formel vægt | 617.62 |
| Vis mere |