Få mere at vide
LXR-623, MedChemExpress
Beskrivelse
LXR-623 is a brain-penetrant partial LXRα and full LXRβ agonist, with IC50s of 24 nM and 179 nM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | LXR-623 |
| CAS | 875787-07-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H12ClF5N2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | WAY 252623 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 47 mg/mL (111.17 mM) |
| SMIL | ClC1=C(CN2N=C(C(C(F)(F)F)=CC=C3)C3=C2C4=CC=C(F)C=C4)C=CC(F)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 422.78 |
| Vis mere |