Få mere at vide
Lucidin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486778
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16486778 10 mg -
16469327 5 mg 5mg
16452857 50 mg -
16406906 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16486778 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15733
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Lucidin (NSC 30546) is a natural component of Rubia tinctorum L.
Lucidin (NSC 30546) is a natural component of Rubia tinctorum L.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lucidin
CAS 478-08-0
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H10O5
Mængde 10 mg
Synonym NSC 30546
Opløselighedsinformation DMSO : 6.67 mg/mL (24.68 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C2=C(C=CC=C2)C(C3=CC(O)=C(CO)C(O)=C13)=O
Molekylvægt (g/mol) 270.24
Formel vægt 270.24
Procent renhed 97.02%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death