Få mere at vide
LTV-1, MedChemExpress
Beskrivelse
LTV-1 is a potent lymphoid tyrosine phosphatase (LYP) inhibitor in T cells with an IC50 of 508 nM. LTV-1 has the potential for autoimmunity treatment.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | LTV-1 |
| CAS | 347379-29-7 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H20N2O5S |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 22.73 mg/mL (48.10 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(O)C1=CC=CC(COC2=CC=C(/C=C(C(N3C4=CC=CC=C4C)=O)\C(NC3=S)=O)C=C2)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 472.51 |
| Formel vægt | 472.51 |
| Vis mere |