missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

LTURM34, MedChemExpress

Artikelnummer. 16489956
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16489956 50 mg -
16473488 10 mg -
16426217 5 mg -
16404666 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16489956 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101667

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress LTURM34 is a specific DNA-PK inhibitor (IC50=34 nM). LTURM34 exhibits 170-fold selectivity for DNA-PK over PI3K. LTURM34 shows potent antiproliferative activity in a wide range of tumor cell lines.

LTURM34 is a specific DNA-PK inhibitor (IC50=34 nM). LTURM34 exhibits 170-fold selectivity for DNA-PK over PI3K. LTURM34 shows potent antiproliferative activity in a wide range of tumor cell lines.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale LTURM34
CAS 1879887-96-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H18N2O3S
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 65 mg/mL (156.82 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C2=CC=CC(C3=CC=CC4=C3SC5=C4C=CC=C5)=C2OC(N6CCOCC6)=N1
Molekylvægt (g/mol) 414.48
Formel vægt 414.48
Procent renhed 99.89%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.