missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

LRRK2 inhibitor 1, MedChemExpress

Artikelnummer. 16475346
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16475346 100 mg
16467197 5 mg
16450787 50 mg
16424478 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16475346 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111493

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress LRRK2 inhibitor 1 is a potent, selective and oral LRRK2 inhibitor with an pIC50 of 6.8.

LRRK2 inhibitor 1 is a potent, selective and oral LRRK2 inhibitor with an pIC50 of 6.8.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale LRRK2 inhibitor 1
CAS 1802525-61-6
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H23N5O4
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (157.26 mM; Need ultrasonic)
SMIL CCOC1=NC(NC2=C(OC)C=C(C(N3CCOCC3)=O)C=C2)=NC4=C1C=CN4
Molekylvægt (g/mol) 397.43
Formel vægt 397.43
Procent renhed 99.72%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.