Få mere at vide
LRRK2-IN-1, MedChemExpress
Beskrivelse
LRRK2-IN-1 is a potent and selective LRRK2 inhibitor with IC50 of 6 nM and 13 nM for LRRK2 (G2019S) and LRRK2 (WT), respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | LRRK2-IN-1 |
| CAS | 1234480-84-2 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C31H38N8O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 30 mg/mL (52.57 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=CC(OC)=C(NC2=NC=C3C(N(C4=C(C(N3C)=O)C=CC=C4)C)=N2)C=C1)N5CCC(CC5)N6CCN(CC6)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 570.69 |
| Formel vægt | 570.69 |
| Vis mere |